Imprimer
1,3-Dichloro-6-méthoxyisoquinoléine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8558-1G OR8558-250MG OR8558-5G
APOSOR8558-1GEA 516 EUR
APOSOR8558-1G APOSOR8558-250MG APOSOR8558-5G
1,3-Dichloro-6-méthoxyisoquinoléine 98%
1,3-Dichloro-6-méthoxyisoquinoléine
Formule: C₁₀H₇Cl₂NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258765
Numéro CAS: 24623-39-0