Imprimer
8-Chloroisoquinoléine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8557-1G OR8557-250MG
APOSOR8557-1GEA 104 EUR
APOSOR8557-1G APOSOR8557-250MG
8-Chloroisoquinoléine 95%
8-Chloroisoquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
Poids moléculaire: 163.6000 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07644622
Numéro CAS: 34784-07-1