Imprimer
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dihydro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
OR8550-10G OR8550-1G OR8550-5G
APOSOR8550-10GEA 546 EUR
APOSOR8550-10G APOSOR8550-1G APOSOR8550-5G
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formule: C₁₀H₁₅N₃OS
Poids moléculaire: 225.31 g/mol
Point de fusion: 224…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01689082
Numéro CAS: 5424-84-0