Imprimer
5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dihydro-5-[(morpholin-4-yl)methyl]-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
OR8521-10G OR8521-1G OR8521-5G
APOSOR8521-10GEA 546 EUR
APOSOR8521-10G APOSOR8521-1G APOSOR8521-5G
5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formule: C₉H₁₃N₃O₂S
Poids moléculaire: 227.29 g/mol
Point de fusion: 223…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01689081
Numéro CAS: 89665-74-7