Imprimer
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dihydro-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
OR8518-10G OR8518-1G OR8518-5G
APOSOR8518-10GEA 546 EUR
APOSOR8518-10G APOSOR8518-1G APOSOR8518-5G
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formule: C₁₀H₁₆N₄OS
Poids moléculaire: 240.33 g/mol
Point de fusion: 227…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607894
Numéro CAS: 952183-05-0