Imprimer
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR8517-1G OR8517-500MG
APOSOR8517-1GEA 538 EUR
APOSOR8517-1G APOSOR8517-500MG
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
Formule: C₉H₁₀N₂O₄S
Poids moléculaire: 242.26 g/mol
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607896
Numéro CAS: 952183-12-9