Imprimer
tert-Butyl-4-[4-methyl-5-(methylsulphanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridine carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-[4-Methyl-5-(methylthio)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]piperidine, N-BOC protected
OR8516-1G OR8516-5G OR8516-10G
APOSOR8516-1GEA 288 EUR
APOSOR8516-1G APOSOR8516-5G APOSOR8516-10G
tert-Butyl-4-[4-methyl-5-(methylsulphanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridine carboxylate
tert-Butyl-4-[4-methyl-5-(methylsulphanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridine carboxylate
Formule: C₁₄H₂₄N₄O₂S
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607934
Numéro CAS: 952183-43-6