Imprimer
Methyl 5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR8515-1G OR8515-5G
APOSOR8515-1GEA 270 EUR
APOSOR8515-1G APOSOR8515-5G
Methyl 5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Formule: C₁₂H₉BrO₄
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607928
Numéro CAS: 952183-41-4