1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₂O₄S Point de fusion: 136…137 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00202206 Numéro CAS: 27918-36-1 |