Imprimer
Ethyl 2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl (2,5-dioxo-1-methylimidazolidin-4-ylidene)acetate
OR8509-1G OR8509-5G
APOSOR8509-1GEA 198 EUR
APOSOR8509-1G APOSOR8509-5G
Ethyl 2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Ethyl-2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Formule: C₈H₁₀N₂O₄
Poids moléculaire: 198.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607892
Numéro CAS: 712-92-5