Imprimer
6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8507-1G OR8507-250MG
APOSOR8507-1GEA 277 EUR
APOSOR8507-1G APOSOR8507-250MG
6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
Formule: C₉H₉NO₄
Point de fusion: >240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607895
Numéro CAS: 17874-78-1