Imprimer
3,5-Dichlorobenzaldéhyde, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR8438-25G OR8438-5G
APOSOR8438-25GEA 43.5 EUR
APOSOR8438-25G APOSOR8438-5G
3,5-Dichlorobenzaldéhyde, grade Technique
3,5-Dichlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 235…240 °C
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003352
Numéro CAS: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0
UN: 3261
ADR: 8,II