5-Bromo-2-méthoxy-4-méthylpyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
5-Bromo-2-methoxy-4-methylpyridine
Formule:
C₇H₈BrNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04039980 Numéro CAS: 164513-39-7 |