Imprimer
3-Bromo-2-méthoxy-5-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8425-1G OR8425-5G
APOSOR8425-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8425-1G APOSOR8425-5G
3-Bromo-2-méthoxy-5-nitropyridine
3-Bromo-2-méthoxy-5-nitropyridine
Formule: C₆H₅BrN₂O₃
Point de fusion: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659517
Numéro CAS: 15862-50-7