Imprimer
2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR8419-1G OR8419-25G OR8419-5G
APOSOR8419-1GEA 132 EUR
APOSOR8419-1G APOSOR8419-25G APOSOR8419-5G
2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole 97%
2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 215 °C
Point de fusion: 44318 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00196818
Numéro CAS: 2032-75-9
EINECS: 426-850-6
UN: 3265
ADR: 8,II