Imprimer
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8407-1G OR8407-5G
APOSOR8407-1GEA 26.1 EUR
APOSOR8407-1G APOSOR8407-5G
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₄ClN₃
Poids moléculaire: 153.5700 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07787392
Numéro CAS: 335654-06-3