2-Chloronicotinonitrile 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloropyridine-3-carbonitrile
Formule:
C₆H₃ClN₂ Point d'ébullition: 112 °C/1mmHg Point de fusion: 104…109 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014628 Numéro CAS: 6602-54-6 EINECS: 229-550-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |