2-(Methylsulphonyl)-4-nitrophenol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₇NO₅S Point de fusion: 163…165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09025927 Numéro CAS: 208191-64-4 |