Imprimer
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8340-1G OR8340-5G OR8340-25G
APOSOR8340-1GEA 49.3 EUR
APOSOR8340-1G APOSOR8340-5G APOSOR8340-25G
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₅NSi
Point de fusion: 94…98 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03695479
Numéro CAS: 75867-39-9