Imprimer
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8339-1G OR8339-5G
APOSOR8339-1GEA 79.9 EUR
APOSOR8339-1G APOSOR8339-5G
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₂Si
Point de fusion: 177…178 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06203324
Numéro CAS: 16116-80-6