Imprimer
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1H-Pyrrole-2-boronic acid, N-BOC protected, N-Boc-2-Pyrroleboronic acid
OR8332-5G OR8332-1G
APOSOR8332-5GEA 49.3 EUR
APOSOR8332-5G APOSOR8332-1G
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
Formule: C₉H₁₄BNO₄
Point de fusion: 93…98 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01318939
Numéro CAS: 135884-31-0