3-Bromo-N-ethyl-5-nitrobenzamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉BrN₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09258762 Numéro CAS: 929000-30-6 |