Imprimer
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-5-chloro-2-pyridylamine
OR8308-1G OR8308-5G
APOSOR8308-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8308-1G APOSOR8308-5G
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 98%
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₄BrClN₂
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955627
Numéro CAS: 26163-03-1