Imprimer
3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR8307-1G OR8307-5G
APOSOR8307-1GEA 139 EUR
APOSOR8307-1G APOSOR8307-5G
3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide
Formule: C₉H₉BrN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258761
Numéro CAS: 929000-26-0