6-Chloro-4-quinazolone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅ClN₂O Point de fusion: 271…274 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01686365 Numéro CAS: 16064-14-5 |