Imprimer
5-Méthyl-1H,5H-pyrimidine-4,5-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR8284-10G OR8284-25G
APOSOR8284-10GEA 143 EUR
APOSOR8284-10G APOSOR8284-25G
5-Méthyl-1H,5H-pyrimidine-4,5-dione
5-Méthyl-1H,5H-pyrimidine-4,5-dione
Formule: C₅H₆N₂O₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11506359
Numéro CAS: 63447-38-1