Imprimer
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Methylthiophen-2-yl)boronic acid, 4-Methylthiophene-2-boronic acid
OR8282-25G OR8282-5G OR8282-100MG OR8282-10G
APOSOR8282-25GEA 590 EUR
APOSOR8282-25G APOSOR8282-5G APOSOR8282-100MG APOSOR8282-10G
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₇BO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01319040
Numéro CAS: 162607-15-0