Imprimer
cis-3-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR8278-100MG OR8278-250MG
APOSOR8278-100MGEA 43.5 EUR
APOSOR8278-100MG APOSOR8278-250MG
cis-3-Aminocyclobutanecarboxylic acid
cis-3-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₅H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659964
Numéro CAS: 74316-27-1