Imprimer
4-Chloro-7-methoxyquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8277-1G OR8277-250MG
APOSOR8277-1GEA 29 EUR
APOSOR8277-1G APOSOR8277-250MG
4-Chloro-7-methoxyquinoline
4-Chloro-7-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈ClNO
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659036
Numéro CAS: 68500-37-8