4,5-Dichloronicotinic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₃Cl₂NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01861987 Numéro CAS: 473837-10-4 |