Imprimer
Acide 5-méthoxyanthranilique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8266-100G OR8266-25G OR8266-5G
APOSOR8266-100GEA 275 EUR
APOSOR8266-100G APOSOR8266-25G APOSOR8266-5G
Acide 5-méthoxyanthranilique
Acide 5-méthoxyanthranilique
Formule: C₈H₉NO₃
Poids moléculaire: 167.16 g/mol
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016509
Numéro CAS: 6705-03-9