Imprimer
4-Nitrophthalonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-dicyanobenzene
OR8247-100G OR8247-25G OR8247-5G OR8247-500G OR8247-1KG
APOSOR8247-100GEA 33.5 EUR
APOSOR8247-100G APOSOR8247-25G APOSOR8247-5G APOSOR8247-500G APOSOR8247-1KG
4-Nitrophthalonitrile
4-Nitrophthalonitrile
Formule: C₈H₃N₃O₂
Point de fusion: 136…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040301
Numéro CAS: 31643-49-9
EINECS: 250-748-9