Imprimer
2-Nitrorésorcinol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8239-100G OR8239-25G OR8239-500G
APOSOR8239-100GEA 157 EUR
APOSOR8239-100G APOSOR8239-25G APOSOR8239-500G
2-Nitrorésorcinol
2-Nitrorésorcinol
Formule: C₆H₅NO₄
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007124
Numéro CAS: 601-89-8