Imprimer
6-Amino-m-crésol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8233-100G OR8233-25G
APOSOR8233-100GEA 74.4 EUR
APOSOR8233-100G APOSOR8233-25G
6-Amino-m-crésol 98%
6-Amino-m-crésol
Formule: C₇H₉NO
Point de fusion: 159…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007693
Numéro CAS: 2835-98-5