Imprimer
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
OR8226-1G OR8226-25G OR8226-5G
APOSOR8226-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8226-1G APOSOR8226-25G APOSOR8226-5G
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 288067-35-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III