Imprimer
2-Iodo-4-nitrotoluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Iodo-1-methyl-4-nitrobenzene
OR8219-25G OR8219-5G
APOSOR8219-25GEA 125 EUR
APOSOR8219-25G APOSOR8219-5G
2-Iodo-4-nitrotoluène
2-Iodo-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₆INO₂
Point d'ébullition: 165 °C
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024329
Numéro CAS: 7745-92-8
EINECS: 231-808-3