Imprimer
5-Nitro-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR8190-10G OR8190-1G OR8190-5G
APOSOR8190-10GEA 419 EUR
APOSOR8190-10G APOSOR8190-1G APOSOR8190-5G
5-Nitro-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
5-Nitro-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₅
Point de fusion: 167…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00207115
Numéro CAS: 4036-83-3