Imprimer
4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR8146-1G OR8146-250MG
APOSOR8146-1GEA 0 EUR
APOSOR8146-1G APOSOR8146-250MG
4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
Formule: C₁₂H₁₅N₃
Point de fusion: 198…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00831776
Numéro CAS: 84807-09-0