Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₉ClO₅S Poids moléculaire: 252.67 g/mol Point de fusion: 65…67 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02180739 Numéro CAS: 306936-34-5 UN: 1759 ADR: 8 III |