Imprimer
3-Méthylphénylamidine chlorhydrate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8117-1G OR8117-25G OR8117-5G
APOSOR8117-1GEA 26.4 EUR
APOSOR8117-1G APOSOR8117-25G APOSOR8117-5G
3-Méthylphénylamidine chlorhydrate 98%
3-Méthylphénylamidine chlorhydrate
Formule: C₈H₁₁ClN₂
Point de fusion: 186…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180878
Numéro CAS: 20680-59-5