Methyl-4-amino-2,2'-bithiophene-5-carboxylate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₉NO₂S₂ Point de fusion: 107…108 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01566302 Numéro CAS: 169759-79-9 |