1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, N-FMOC protected, Fmoc-ACPC-OH, Fmoc-1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid, 1-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)cyclopropanecarboxylic acid
Formule:
C₁₉H₁₇NO₄ Point de fusion: 225…226 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00190873 Numéro CAS: 126705-22-4 |