Imprimer
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-tert-Butyl-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
OR8097-1G OR8097-250MG
APOSOR8097-1GEA 234 EUR
APOSOR8097-1G APOSOR8097-250MG
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formule: C₈H₁₂N₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466456
Numéro CAS: 66698-66-6