Imprimer
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8075-10G OR8075-1G
APOSOR8075-10GEA 763 EUR
APOSOR8075-10G APOSOR8075-1G
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₇BrO₃S
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173933
Numéro CAS: 110545-67-0