Imprimer
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR8072-1G OR8072-5G
APOSOR8072-1GEA 192 EUR
APOSOR8072-1G APOSOR8072-5G
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate 97%
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate
Formule: C₁₂H₂₁BN₂O₄·H₂O
Point de fusion: 250 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02180675
Numéro CAS: 306935-93-3