tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Aminothiopropanamide, N3-BOC protected
Formule:
C₈H₁₆N₂O₂S Point de fusion: 108…112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02180883 Numéro CAS: 77152-97-7 |