Imprimer
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate
OR8046-1G OR8046-5G
APOSOR8046-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8046-1G APOSOR8046-5G
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₂S
Poids moléculaire: 244.3500 g/mol
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180954
Numéro CAS: 214834-18-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III