tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
tert-Butyl 4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinecarboxamide, tert-Butyl 4-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxamide, 4-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
Formule:
C₁₁H₂₀N₂O₃ Point de fusion: 163…164 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02180953 Numéro CAS: 91419-48-6 |