Imprimer
Boc-py-oh 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-(Boc-amino)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
OR8042-1G OR8042-250MG
APOSOR8042-1GEA 79.9 EUR
APOSOR8042-1G APOSOR8042-250MG
Boc-py-oh 97%
Boc-py-oh
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₄
Point de fusion: 156…160 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094544
Numéro CAS: 77716-11-1