Imprimer
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-(+)-N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid, Boc-D-Homopro-OH, Boc-D-HoPro-OH, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
OR8030-1G OR8030-100G
APOSOR8030-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8030-1G APOSOR8030-100G
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237380
Numéro CAS: 28697-17-8